P0359
Palmitoylethanolamide
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid receptor agonist
Sinónimos:
N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Palmitoylethanolamide,
form
powder
Quality Level
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Application
Biochem/physiol Actions
Linkage
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)