N5661
Nuclease S1 from Aspergillus oryzae
for single-strand DNA/RNA digestion
Sinónimos:
Endonuclease S1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Formulario
solution
concentración
≥100000 units/mL
técnicas
DNA purification: suitable
idoneidad
suitable for nucleic acid purification
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Solo componentes del kit
- 30mM Sodium acetate .25-.25 %
- 50mM Sodium chloride .29 %
- 1mM Zinc chloride .01 %
- Glycerol 50 %
- 2mg/mL Protein .2 %
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.