Merck
N8630
Sigma-Aldrich
Nucleasa P1 from Penicillium citrinum
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Sinónimos:
3′-fosfohidrolasa, Nucleasa 5′-nucleótido hidrolasa, Endonucleasa P1
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Penicillium citrinum
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
secondary activity
≥1,000 units/mg protein 3′-nucleotidase
mol peso
42-50 kDa
envase
vial of ≥250 units (using RNA substrate)
técnicas
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
idoneidad
suitable for molecular biology
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La nucleasa P1 es una de las nucleasas específicas de una sola cadena más conocidas en biología molecular; la nucleasa P1 es una endonucleasa específica de una sola cadena (de ssDNA o ssRNA). La nucleasa P1 también puede romper regiones monocatenarias en ácidos nucleicos bicatenarios.
La nucleasa P1 de Penicillium citrinum es una endonucleasa dependiente de zinc que muestra una mayor actividad en presencia de bajas concentraciones de urea. [1] La actividad selectiva de la nucleasa P1 ha encontrado aplicaciones útiles en estudios sobre la estructura de ácidos nucleicos.
Aplicación
  • La nucleasa P1 escinden el ADN o el ARN monocatenarios en 5′ mononucleótidos
  • La nucleasa P1 respalda la investigación de daños y modificaciones en el ADN
  • La composición de bases de los ácidos nucleicos y el análisis estructural puede realizarlos la nucleasa P1
  • La nucleasa P1 se ha utilizado históricamente para la producción industrial de 5′mononucleótidos a partir del ARN de la levadura.
  • La eliminación de ácidos nucleicos a través de la purificación de proteínas puede hacerla la nucleasa P1
  • La nucleasa P1 es un reactivo clave para el desarrollo de métodos para estudiar la biosíntesis de aminoácidos dependiente del t-ARN y la transamidación dependiente del t-RNA
  • La nucleasa P1 de Penicillium citrinum se ha utilizado en un estudio para evaluar las estructuras de cristal utilizando sulfato de amonio o polietilenglicol 4000 como precipitante.
  • La nucleasa P1 se utilizó en un estudio para investigar un método para el análisis de secuencia directa de 20-25 nucleótidos de los extremos 3′ o 5′ del ARN marcado en el grupo final.
  • La nucleasa P1 se utiliza para mejorar la sensibilidad de un método de marcaje con 32P para la detección de aductos de ADN.
La enzima tiene una temperatura óptima de aproximadamente 70°C, pero para una incubación larga, es más adecuada una temperatura por debajo de 60°C. Es estable en el intervalo de pH de 5 - 8.
La enzima tiene una temperatura óptima de aproximadamente 70 °C, pero para una incubación larga, es más adecuada una temperatura por debajo de 60 °C. Es estable en el intervalo de pH de 5 - 8.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cataliza la escisión endonucleolítica inespecífica del ADN y el ARN monocatenarios para producir 5′-fosfatos de nucleósidos y 5′-fosfooligonucleótidos. No degrada apreciablemente los ácidos nucleicos de doble cadena, especialmente en presencia de cloruro sódico superior a 400 mM a pH 6,0.
Características y beneficios
Se ha probado la actividad fosfodiesterasa 3′- y 5′ y la actividad nucleotidasa 3′- en nuestra nucleasa P1 de gran actividad, y es la nucleasa P1 más activa del mercado.
Propiedades físicas
Glucoproteína dependiente del zinc que consta de 270 restos de aminoácidos. Masa molecular: 42 - 50 kDa.
Definición de unidad
3′-5′-fosfodiesterasa: Una unidad liberará 1,0 μmol de nucleótidos solubles en ácido del ARN por min a pH de 5,3 a 37 °C.
3′-nucleotidasa: Una unidad hidrolizará 1,0 μmol de ortofosfato del 3′-AMP por min a pH de 7,2 a 37 °C.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fiona J Flett et al.
Nature communications, 9(1), 24-24 (2018-01-04)
Tyrosyl-DNA phosphodiesterase (Tdp1) is a DNA 3'-end processing enzyme that repairs topoisomerase 1B-induced DNA damage. We use a new tool combining site-specific DNA-protein cross-linking with mass spectrometry to identify Tdp1 interactions with DNA. A conserved phenylalanine (F259) of Tdp1, required
A Lahm et al.
Journal of molecular biology, 215(2), 207-210 (1990-09-20)
P1 nuclease, a zinc-dependent single-strand specific endonuclease from Penicillium citrinum, has been crystallized in three different space groups using either ammonium sulphate or polyethylene glycol 4000 as the precipitating agent. The crystals diffract to between 3 A and 2.2 A.
Xiaohuan Jin et al.
Nucleic acids research, 47(2), 883-898 (2018-12-07)
Modified nucleosides on tRNA are critical for decoding processes and protein translation. tRNAs can be modified through 1-methylguanosine (m1G) on position 37; a function mediated by Trm5 homologs. We show that AtTRM5a (At3g56120) is a Trm5 ortholog in Arabidopsis thaliana.
Fahimeh Salehi et al.
Scientific reports, 8(1), 13902-13902 (2018-09-19)
DNA targeting anticancer agents have been very successful in clinic, especially, when used in combinatorial therapy. But unfortunately, they often exhibit high levels of toxicity towards normal cells. Hence, much effort has been put into finding agents with more selectivity
M V Reddy et al.
Carcinogenesis, 7(9), 1543-1551 (1986-09-01)
Exceedingly sensitive procedures are required to detect the presence of covalent DNA adducts in humans exposed to environmental genotoxicants because of low levels of such derivatives (1 adduct in 10(8)-10(10) DNA nucleotides). A 32P-postlabeling assay for detection and quantitation of
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I have to prepare a 1mg/ml solution in ZnCl2. How can I do to convert the 200units/mg of nuclease P1 to mass?
    1 answer
    1. The minimum protein content for this product is 1 mg/vial. It is best to review the lot specific Certificate of Analysis prior to reconstitution as the vial content may be slightly higher that 1mg. The product may then be reconsituted in water to the desired concentration. Please see the links below to review the product datasheet and to access the corresponding Certificate:
      Product Datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/272/311/n8630pis-ms.pdf
      Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/search
      Helpful?
  2. Product N8630 (Nuclease P1 from Penicillium citrinum is a lyophilized powder. How should I store solutions of this enzyme?
    1 answer
    1. A solution of Nuclease P1 that has been reconstituted in 20 mM sodium acetate buffer (pH 5.3), 5 mM ZnCl2, and 50 mM sodium chloride can be stored for the short term at 2-8 °C for 2-3 weeks. For longer term storage, at -20 °C, one suggestion is to add 40-50% glycerol after reconstitution in the aqueous buffer. Such solutions (with glycerol added) may be stored for 3-6 months at -20 °C.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.