N0290
Nitazoxanide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
NTZ; 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
emisor
Romark
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
Clave InChI
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- to test its anti-viral activity against chikungunya virus
- as an antiprotozoal agent to test its effect on cell viability in various cancer cell lines
- to test its effect on human cytomegalovirus (HCMV) infected human fibroblast HFF cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.