Merck
H0915
Sigma-Aldrich
Sulfato de hidroxicloroquina
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory
Sinónimos:
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
433.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Sulfato de hidroxicloroquina, ≥98% (HPLC), powder
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
H2O: >20 mg/mL
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Aplicación
Hydroxychloroquine sulfate has been used:
  • as an inhibitor of autophagy to treat cells for apoptosis assay[1] to study the role of pirarubicin induced autophagy in bladder cancer cell line[2]
  • to evaluate the antiviral mechanism of hydroxychloroquine against DENV-2 (dengue virus-2) infection by immunofluorescence assay[3]
  • to inhibit lysosome fusion with the autophagosome[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El sulfato de hidroxicloroquina es un antiinflamatorio (vía TNF), un antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) y un inhibidor de la hemo polimerasa.
El sulfato de hidroxicloroquina es un antiinflamatorio (vía TNF), un antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) y un inhibidor de la hemo polimerasa. Se utiliza para tratar el paludismo.
Hydroxychloroquine is also used for treating rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pharmacotherapeutics for Advanced Practice, 536, 435-435 (2006)
Barry Ladizinski et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 68(5), 749-755 (2013-02-05)
Frontal fibrosing alopecia (FFA) is a type of scarring hair loss primarily observed in postmenopausal women and characterized by fronto-tempero-parietal hairline recession, perifollicular erythema, and loss of eyebrows. The incidence is unknown, but the number of women presenting with this
Fluorescence Microscopy Analysis of Drug Effect on Autophagosome Formation
Stankov M, et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy (2013)
Pirarubicin induces an autophagic cytoprotective response through suppression of the mammalian target of rapamycin signaling pathway in human bladder cancer cells
Li K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 460(2), 380-385 (2015)
The autophagy inhibitor spautin-1, either alone or combined with doxorubicin, decreases cell survival and colony formation in canine appendicular osteosarcoma cells
Schott CR, et al.
Testing, 13(10), e0206427-e0206427 (2018)
Artículos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Ver todo
Questions
  1. How should stock solutions of H0915, Hydroxychloroquine sulfate, be stored after reconstituting in water or PBS?
    1 answer
    1. The best practice for item H0915, Hydroxychloroquine sulfate, involves preparing the stock solution fresh before use. Although information about the stability of small molecules in solution is rare, it is generally recommended to store in PBS at -20°C. To prevent repeated freeze-thaw cycles, it is advisable to aliquot into working volumes. Additionally, the effect of storing the stock solution on compound performance should be evaluated for each specific application. When used as a cell culture supplement, the stock solution should be diluted into the culture medium immediately before use.