I6634
Insulina from bovine pancreas
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Productos recomendados
product line
BioReagent
form
powder
potency
≥25 USP units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
solubility
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Gene Information
cow ... INS(280829)
Application
- La insulina del páncreas bovino se ha utilizado para diferenciar las MSC (células madre mesenquimatosas) de los adipocitos.
- Se ha utilizado para el cultivo de varias células.
- También se ha utilizado para estudiar la inhibición del gen de la HMGCS2 (3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) sintasa) mediada por insulina.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Physical form
Reconstitution
also commonly purchased with this product
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c