Merck
I1882
Sigma-Aldrich
Insulina from bovine pancreas
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
Sinónimos:
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C254H377N65O75S6
Número de CAS:
Peso molecular:
5733.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.77
origen biológico:
bovine
Formulario:
lyophilized powder
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
esterilidad
γ-irradiated
Línea del producto
BioXtra
Formulario
lyophilized powder
potencia
≥20 units/mg (USP units)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Clave InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Información sobre el gen
bovine ... INS(280829)
Aplicación
La insulina se utiliza como factor de crecimiento en muchos sistemas de cultivo de células de mamífero.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Hormona polipeptídica bicatenaria producida por las células β de los islotes pancreáticos. Su peso molecular es de ~ 5800 Da) Las cadenas α y β se unen por dos enlaces disulfuro intercatenarios. La cadena α contiene un puente disulfuro intracatenario. La insulina regula la captación, utilización y almacenamiento celulares de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, e inhibe la hidrólisis de glucógeno, proteínas y grasas.
Otras notas
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Forma física
polvo-0 °C; disolución estable a 2 - 8 °C, 1 año
Reconstitución
Para preparar 10 mg/ml de disolución de reserva, añada 10 ml de H2O acidificada (pH ≤2), preparada añadiendo ácido acético glacial (aprox. 0,1 ml).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kevin M Dean et al.
Scientific reports, 7(1), 9332-9332 (2017-08-26)
We introduce a concept that enables parallelized three-dimensional imaging throughout large volumes with isotropic 300-350 nm resolution. By staggering high aspect ratio illumination beams laterally and axially within the depth of focus of a digitally scanned light-sheet fluorescence microscope (LSFM), multiple
Kristina Attoff et al.
PloS one, 12(12), e0190066-e0190066 (2017-12-21)
Despite its high relevance, developmental neurotoxicity (DNT) is one of the least studied forms of toxicity. Current guidelines for DNT testing are based on in vivo testing and they require extensive resources. Transcriptomic approaches using relevant in vitro models have
Marc Hafner et al.
Cell chemical biology, 26(8), 1067-1080 (2019-06-11)
The target profiles of many drugs are established early in their development and are not systematically revisited at the time of FDA approval. Thus, it is often unclear whether therapeutics with the same nominal targets but different chemical structures are
Sarfraz Ahmad et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(6), 1101-1108 (2009-04-02)
Prostate stem cell antigen (PSCA) is a cell surface antigen expressed in normal human prostate and over expressed in prostate cancer. Elevated levels of PSCA protein in prostate cancer correlate with increased tumor stage/grade, with androgen independence and have higher
Ian S Zagon et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 127(11), 1468-1473 (2009-11-11)
To determine if topical application of naltrexone hydrochloride (NTX), an opioid antagonist, restores tear production and corneal sensation in rats with diabetes mellitus. Type 1 diabetes was induced with streptozotocin in rats. Tear production was measured by the Schirmer test