Merck
I5879
Sigma-Aldrich
3-Isobutil-1-metilxantina
≥99% (HPLC), powder
Sinónimos:
1-Metil-3-isobutilxantina, 3,7-Dihidro-1-metil-3-(2-metilpropil)-1H-purina-2,6-diona, 3-Isobutil-1-metil-2,6(1H,3H)-purinodiona, IBMX
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein/REAXYS Number:
247859
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
200-201 °C (lit.)
solubility
DMSO: 1 M (with gentle warming)
ethanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
General description
La 3-isobutil-1-metilxantina/IBMX es un inhibidor no selectivo e inespecífico de las fosfodiesterasas del AMPc y el GMPc. La IBMX puede inducir melanogénesis, y puede utilizarse como un control positivo en la investigación de la melanogénesis. En la investigación de los ovocitos, la IBMX ayuda a mantener la vesícula germinal (GV) de los ovocitos parada en profase I.
Application
La 3-isobutil-1-metilxantina se ha utilizado:
  • en la diferenciación de las células madre mesenquimatosas (MSC)
  • como suplemento de medio de cultivo para la inducción de la diferenciación adipogénica
  • como suplemento en la disolución amortiguadora Krebs-Ringer con disolución HEPES (KRBH) para inducir secreción de insulina estimulada por glucosa (GSIS)
  • en la caracterización de las células madre mesenquimatosas procedentes del tejido adiposo
  • en el análisis del monofosfato cíclico de adenosina (AMPc)
  • en la inhibición de la fosfodiesterasa (PDE)
Biochem/physiol Actions
El aumento de la concentración de AMPc como consecuencia de la inhibición de la fosfodiesterasa por la IBMX activa la PKA, lo que desencadena una disminución de la proliferación, un aumento de la diferenciación y una inducción de la apoptosis. La IBMX inhibe la liberación de 5-hidroxitriptamina inducida por fenilefrina de las células epiteliales neuroendocrinas de las mucosas de las vías respiratorias (IC50: 1,3 μM). La IBMX actúa también como antagonista de los receptores de adenosina. Se ha demostrado que la IBMX inhibe los canales iónicos en las uniones neuromusculares, las células GH3 y las células musculares lisas vasculares. La IBMX induce la liberación de calcio de los depósitos intracelulares en las neuronas sensitivas.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
A conserved aromatic lock for the tryptophan rotameric switch in TM-VI of seven-transmembrane receptors
Holst B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(6), 3973-3985 (2010)
Crystal structures of phosphodiesterases 4 and 5 in complex with inhibitor 3-isobutyl-1-methylxanthine suggest a conformation determinant of inhibitor selectivity
Huai Q, et al.
The Journal of Biological Sciences, 279(13), 13095-13101 (2004)
Skin pigmentation enhancers
Comprehensive Series in Photosciences, 3, 637-675 (2001)
ZebraBeat: a flexible platform for the analysis of the cardiac rate in zebrafish embryos
De L, et al.
Scientific reports, 4, 4898-4898 (2014)
Canine adipose-derived-mesenchymal stem cells do not lose stem features after a long-term cryopreservation
Martinello T, et al.
Research in Veterinary Science, 91(1), 18-24 (2011)
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.