I5763
Indophenol
Powder
Sinónimos:
Phenolindophenol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Indophenol,
form
powder
Quality Level
color
dark green to black
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14H
InChI key
RSAZYXZUJROYKR-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?