Documentos clave
1.03028
Supelco
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
GR for analysis for the determination of ascorbic acid
Sinónimos:
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H6Cl2NNaO2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
326.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
210-640-4
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
densidad aparente
320 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].Clc1c(c(cc(c1)N=C2C=CC(=O)C=C2)Cl)[O-]
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;/h1-6,17H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
TLC-Test: passes test
Foreign coloring agents: passes test
Loss on drying (120 °C): ≤ 12.0 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable