272442
Reichardt′s dye
Dye content 90 %
Sinónimos:
2,6-Diphenyl-4-(2,4,6-triphenyl-1-pyridinio)phenolate, 2,6-Diphenyl-4-(2,4,6-triphenylpyridinio)phenolate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Dye content, 90%
técnicas
titration: suitable
mp
271-275 °C (lit.)
λmáx.
306 nm
551 nm (2nd)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-]c1c(cc(cc1-c2ccccc2)-[n+]3c(cc(cc3-c4ccccc4)-c5ccccc5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C41H29NO/c43-41-37(31-18-8-2-9-19-31)28-36(29-38(41)32-20-10-3-11-21-32)42-39(33-22-12-4-13-23-33)26-35(30-16-6-1-7-17-30)27-40(42)34-24-14-5-15-25-34/h1-29H
Clave InChI
UWOVWIIOKHRNKU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?