Merck
H3911
SAFC
L-Histidina
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Beilstein/REAXYS Number:
84088
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
biological source
non-animal source
Quality Level
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
282 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Gene Information
human ... CA1(759) , CA2(760)
General description
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Si desea solicitar documentación sobre este producto, póngase en contacto con Atención al cliente y seleccione «Documentación del producto». Tenga en cuenta que el acceso a la documentación sobre este producto requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Application
La L-histidina es un aminoácido esencial. Se utiliza como componente de los medios de cultivo celular para la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y de anticuerpos monoclonales.
Biochem/physiol Actions
Precursor de la histamina por medio de la histidina descarboxilasa.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pawel Swietach et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), E2064-E2073 (2013-05-17)
Ca(2+) signaling regulates cell function. This is subject to modulation by H(+) ions that are universal end-products of metabolism. Due to slow diffusion and common buffers, changes in cytoplasmic [Ca(2+)] ([Ca(2+)]i) or [H(+)] ([H(+)]i) can become compartmentalized, leading potentially to
H M Golder et al.
Journal of dairy science, 97(8), 5131-5150 (2014-06-03)
Ruminal bacterial community composition (BCC) and its associations with ruminal fermentation measures were studied in dairy heifers challenged with combinations of grain, fructose, and histidine in a partial factorial study. Holstein-Friesian heifers (n=30) were randomly allocated to 5 triticale grain-based
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a
Giorgio Zoppellaro et al.
Biopolymers, 91(12), 1064-1082 (2009-06-19)
Six-coordinated heme groups are involved in a large variety of electron transfer reactions because of their ability to exist in both the ferrous (Fe(2+)) and ferric (Fe(3+)) state without any large differences in structure. Our studies on hemes coordinated by
Urszula Kosinska Eriksson et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6138), 1346-1349 (2013-06-15)
Aquaporins are membrane channels that facilitate the flow of water across biological membranes. Two conserved regions are central for selective function: the dual asparagine-proline-alanine (NPA) aquaporin signature motif and the aromatic and arginine selectivity filter (SF). Here, we present the