Merck
A5474
SAFC
Ácido L-aspártico
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido (S)-(+)-aminosuccínico, Ácido (S-aminobutanodioico
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
133.10
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
biological source
non-animal source
Quality Level
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Si desea solicitar documentación sobre este producto, póngase en contacto con Atención al cliente y seleccione «Documentación del producto». Tenga en cuenta que el acceso a la documentación sobre este producto requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Application
El ácido L-aspártico es uno de los 23 aminoácidos proteinogénicos. Es un aminoácido no esencial. Se utiliza como componente de los medios de cultivo celular para la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Biochem/physiol Actions
Principal neurotransmisor para la excitación sináptica rápida
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Guus B Erkens et al.
Nature, 502(7469), 119-123 (2013-10-05)
Excitatory amino acid transporters (EAATs) are secondary transport proteins that mediate the uptake of glutamate and other amino acids. EAATs fulfil an important role in neuronal signal transmission by clearing the excitatory neurotransmitters from the synaptic cleft after depolarization of
Ann-Louise Johansson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8912-8917 (2013-05-16)
Proton transfer across biological membranes underpins central processes in biological systems, such as energy conservation and transport of ions and molecules. In the membrane proteins involved in these processes, proton transfer takes place through specific pathways connecting the two sides
Tamami Uejima et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 3), 345-351 (2013-03-23)
Rab small GTPases regulate vesicle transport in eukaryotes by interacting with various effectors. Guanine nucleotide-exchange factor (GEF) catalyzes the transition from inactive GDP-bound Rab to active GTP-bound Rab. The existence of several GDP-bound intermediates containing the Arabidopsis thaliana Rab5 homologue
Yoshikatsu Kanai et al.
Molecular aspects of medicine, 34(2-3), 108-120 (2013-03-20)
Glutamate transporters play important roles in the termination of excitatory neurotransmission and in providing cells throughout the body with glutamate for metabolic purposes. The high-affinity glutamate transporters EAAC1 (SLC1A1), GLT1 (SLC1A2), GLAST (SLC1A3), EAAT4 (SLC1A6), and EAAT5 (SLC1A7) mediate the
Kenzo Aki et al.
PloS one, 8(3), e58515-e58515 (2013-03-19)
Although proteins consist exclusively of L-amino acids, we have reported that aspartyl (Asp) 58 and Asp 151 residues of αA-crystallin of eye lenses from elderly cataract donors are highly inverted and isomerized to D-β, D-α and L-β-Asp residues through succinimide