GE17-0120-01
Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0120-01, pack of 1 L
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 L
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0120-01
Matriz
4% agarose
tamaño de partícula
45-165 μm
cleaning in place
4-9
Intervalo de trabajo
4-9
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Aplicación
Sepharose™ CL gels are cross-linked derivatives of Sepharose™ 2B, Sepharose™ 4B and Sepharose™ 6B. The cross-linked form of Sepharose™ is chemically and physically more resistant than Sepharose™ itself, offering the same selectivity with better flow characteristics. Cross-linked Sepharose™ gels are resistant to organic solvents and are thus the choice for separations in organic solvents
Características y beneficios
- 4% Agarose gel filtration media.
- Proven base matrix for coupling affinity ligands
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)