Unfortunately, Product G6539 is not expected to work for turboGFP.
G6539
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse
clone GFP-20, ascites fluid
Sinónimos:
GFP Antibody - Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, Gfp Antibody Sigma, Gfp Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GFP-20, monoclonal
mol peso
antigen 27 kDa
contiene
15 mM sodium azide
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Hi, I was wondering if this antibody is suitable for turboGFP. Could you expand on this? Thanks
1 answer-