MAB1083
Anti-GFP Antibody, clone 3F8.2
clone 3F8.2, from mouse
Sinónimos:
Green Fluorescent protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F8.2, monoclonal
reactividad de especies
vertebrates
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags
0.125 μg/mL - 1 μg/mL of this antibody detected GFP in 10 ng of GFP recombinant protein (Cat no. 14-392).
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Western Blot: GFP recombinant protein
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable