Merck
11814460001
Roche
Anti-GFP
from mouse IgG1κ (clones 7.1 and 13.1)
Sinónimos:
Anti-proteína fluorescente verde
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
13.1, monoclonal
7.1, monoclonal
assay
>90% (HPLC)
form
lyophilized
packaging
pkg of 200 μg
manufacturer/tradename
Roche
isotype
IgG1κ
storage temp.
2-8°C
General description
La proteína fluorescente verde (GFP) es una proteína de 27 kDa espontáneamente fluorescente aislada originalmente de la medusa Aequorea victoria. La clonación molecular del gen de la GFP y su subsiguiente expresión en sistemas heterólogos ha establecido la GFP como una molécula reportera valiosa para la visualización in vivo de eventos de expresión génica en una amplia variedad de tipos de células y de organismos. Como la GFP no requiere sustratos ni cofactores añadidos, la fluorescencia verde de la GFP puede detectarse fácilmente utilizando luz azul o UV después de la expresión en células procariotas o eucariotas. Además, se han comunicado diversas formas mutantes de la GFP con propiedades espectrales únicas (por ejemplo, mayor señal de la fluorescencia y desplazamientos en los espectros de excitación y de emisión).
Mezcla de dos anticuerpos monoclonales de alta afinidad seleccionados por su rendimiento en la detección de GFP y las proteínas de fusión GFP.
Specificity
Subtipo: Los dos clones son IgG1 de ratónκ
Application
Anticuerpo monoclonal para la detección de las formas naturales y mutantes de la GFP y las proteínas de fusión GFP utilizando:
  • Inmunoprecipitación
  • Inmunoelectrotransferencia (western blot)
  • Inmunotinción
Features and Benefits
Contenido
Mezcla de dos anticuerpos monoclonales suministrada como un liofilizado blanco que contiene 200μg de IgG anti-GFP total.
El anti-GFP es una mezcla de dos clones (7,1 y 13,1).
Quality
La funcionalidad y la pureza del anti-GFP se prueba con respecto a un patrón de referencia para confirmar la calidad de cada nueva preparación de reactivo.
Pureza: Ambos anticuerpos monoclonales de ratón anti-GFP (clones 7.1 y 13.1) tienen una pureza >95 %, determinada por SDS-PAGE y HPLC de intercambio iónico.
Preparation Note
Concentración de trabajo: La concentración de trabajo del anticuerpo depende de la aplicación y del sustrato.
Las siguientes concentraciones deben considerarse una orientación:
  • Inmunoelectrotransferencia: dilución 1:1000
  • Inmunoprecipitación: de 2 a 10 μg
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25 °C
Reconstitution
Añada 500 μl de agua bidestilada para una concentración final de 0,4 mg/ml.
Rehidrate en hielo durante 30 minutos.
Legal Information
Este producto se vende bajo licencia de la universidad de Columbia. Los derechos de uso de este producto están limitados únicamente a la investigación. No se asigna ningún otro derecho. Las preguntas sobre la disponibilidad de una licencia de derechos más amplios o la utilización de este producto con fines comerciales deben dirigirse a Columbia Innovation Enterprise, Columbia University, Engineering Terrace - Suite 363, new York, New York 10027.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Chalfie M, et al.
Science, 263, 802-805 (1994)
Ward W.W, et al.
Photochemistry and Photobiology, 31, 611-615 (1980)
Prasher D C, et al.
Gene, 111, 229-233 (1992)
Chi C Wong et al.
Blood, 118(16), 4305-4312 (2011-08-02)
Shwachman-Diamond syndrome (SDS), a recessive leukemia predisposition disorder characterized by bone marrow failure, exocrine pancreatic insufficiency, skeletal abnormalities and poor growth, is caused by mutations in the highly conserved SBDS gene. Here, we test the hypothesis that defective ribosome biogenesis
Cormack B P, et al.
Gene, 173, 33-38 (1996)