Merck
G0762
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidasa from Helix pomatia
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
Sinónimos:
ββ-D-Glucurónido glucuronosohidrolasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
Helix pomatia
Quality Level
type
Type H-3AF
form
aqueous solution
specific activity
≥60,000 units/mL
impurities
≤1,000 unit/mL Sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Nuevo artículo técnico donde se compara el rendimiento de diferentes enzimas
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Biochem/physiol Actions
Utilizada para la hidrólisis de conjugados de glucurónido en el análisis de los metabolitos urinarios
Quality
Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Linkage
A further processing of Type H-3 to remove agglutinin.
Unit Definition
Definición de unidad sulfatasa: Una unidad de sulfatasa hidrolizará 1,0 μmol de sulfato de p-nitrocatecol por hora a un pH de 5,0 a 37 °C.
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónido de fenolftaleína por hora a 37 °C a un pH de 5,0 (análisis, 30 minutos).
Physical form
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
substrate
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W Lechner et al.
Acta endocrinologica, 109(2), 266-268 (1985-06-01)
Unconjugated and total oestriol (E3) have been determined in saliva (S) and plasma (P) by radioimmunoassay using a highly specific antiserum against E3. Total oestrogens (E = E1 + E2 + E3) in urine were analysed by the Kober-Ittrich method.
Kenneth K C Bramwell et al.
The Journal of clinical investigation, 124(1), 311-320 (2013-12-18)
Lyme disease, caused by the spirochete Borrelia burgdorferi, is the most prevalent arthropod-borne illness in the United States and remains a clinical and social challenge. The spectrum of disease severity among infected patients suggests that host genetics contribute to pathogenic
Tracey B Tucker Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 288(51), 36302-36311 (2013-11-13)
Klotho (KL) is an age-regulating protein named after the Greek goddess who spins the thread of life. Mice deficient in KL are normal throughout development, but rapidly degenerate and display a variety of aging-associated abnormalities that eventually lead to decreased
Regina Goetz et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 14(3), 166-180 (2013-02-14)
Fibroblast growth factors (FGFs) mediate a broad range of functions in both the developing and adult organism. The accumulated wealth of structural information on the FGF signalling pathway has begun to unveil the underlying molecular mechanisms that modulate this system
Camilla A Thompson et al.
The Journal of biological chemistry, 288(14), 10093-10099 (2013-02-23)
Emerging evidence indicates that exosomes play a key role in tumor-host cross-talk and that exosome secretion, composition, and functional capacity are altered as tumors progress to an aggressive phenotype. However, little is known regarding the mechanisms that regulate these changes.
Artículos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.