Merck
SRE0093
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidasa from limpets (Patella vulgata)
aqueous solution
Sinónimos:
ββ-D-Glucurónido glucuronosohidrolasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
recombinant
expressed in proprietary host
Quality Level
form
aqueous solution
concentration
100000-200000 units/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Nuevo artículo técnico en el que se compara el rendimiento de las diferentes enzimas
Más información sobre los datos de aplicación recientes generados por I+D Sigma para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de medicamentos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima purificada mediante cromatografía para reducir el efecto de la actividad esterasa que produce la conversión de 6-MAM en morfina.
En esta página encontrará más información sobre la idoneidad de este producto para la hidrólisis de diferentes sustratos medicamento-glucurónido.
Póster de presentación donde se compara la eficiencia de hidrólisis de las nuevas enzimas beta-glucuronidasas procedentes de lapa recombinante y E. coli recombinante. Pulse en el siguiente enlace del póster: Evaluación de la eficiencia de hidrólisis de las nuevas enzimas beta-glucuronidasas recombinantes de la lapa y de E. coli
Se ha comunicado que la enzima de patella vulgata hidroliza los opioide-glucurónidos con más eficacia que las enzimas de Helix pomatia, de hígado bovino y de E. coli
Features and Benefits
Recombinantemente expresada y purificada para eliminar la actividad MAM esterasa (6-monoacetilmorfina→morfina). Análisis representativo a concentración elevada de enzima (50 un/μl β-glucuronidasa), la conversión de 6-MAM en morfina fue inferior al 1% después de 4 horas a 60 °C.
Unit Definition
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónico de fenolftaleína por hora a 37 °C a pH 3,8 (análisis 30 minutos).
Physical form
Se suministra como una disolución en acetato de potasio 100 mM a pH 5,2. Carece de detergentes, carbohidratos o cualquier otro componente que pueda interferir en la preparación y el análisis de la muestra.
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.