Merck
G8132
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidasa from limpets (Patella vulgata)
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
Sinónimos:
ββ-D-Glucurónido glucuronosohidrolasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
limpet (Patella vulgata)
type
Type L-II
form
lyophilized powder
specific activity
1,000,000-3,000,000 units/g solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
βSe ha demostrado que la ß-glucuronidasa de tipo L-II es una enzima superior para la hidrólisis de los fármaco-glucurónidos de la orina.
Nuevo artículo técnico en el que se compara el rendimiento de las diferentes enzimas
Más información sobre los datos de aplicación recientes generados por I+D Sigma para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de medicamentos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima purificada mediante cromatografía para reducir el efecto de la actividad esterasa que produce la conversión de 6-MAM en morfina.
Se ha comunicado que la enzima de patella vulgata hidroliza los opioide-glucurónidos con más eficacia que las enzimas de Helix pomatia, de hígado bovino y de E. coli
Biochem/physiol Actions
βLa ß-glucuronidasa (β-Glc) es una exoglucosidasa que cataliza la hidrólisis de carbohidratos complejos. En humanos, convierte la bilirrubina conjugada en la forma no conjugada, lo que permite la reabsorción de la bilirrubina. El morfina 3-β-D glucurónido se convirtió en morfina utilizando la ß-glucuronidasa obtenida de Patella vulgate.
Quality
Contiene actividad sulfatasa que es inhibida por fosfato 0,1 M.
Unit Definition
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónico de fenolftaleína por hora a 37 °C a pH 3,8 (análisis 30 minutos).
Substrate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Vectors with the gus reporter gene for identifying and quantitating promoter regions in <I>Saccharomyces cerevisiae</I>
S.V. Marathe &amp; J.E. McEwen
Gene, 154, 105-107 (1994)
Robert West et al.
Pain physician, 13(1), 71-78 (2010-02-02)
Physicians determine patient compliance with their medications by use of urine drug testing. It is known that measurement of benzodiazepines is limited by immunoassay specificity and cutoff limits and therefore does not offer physicians an accurate picture of their patients'
J Combie et al.
Clinical chemistry, 28(1), 83-86 (1982-01-01)
beta-Glucuronidase from Patella vulgata, Helix aspersa, Helix pomatia, and bovine liver were evaluated for usefulness in routine hydrolysis of drug-glucuronic acid conjugates from equine urine samples. Factors affecting the reaction rate (enzyme concentration, ligand concentration, temperature, and pH) were optimized.
Luca Narduzzi et al.
Frontiers in molecular biosciences, 8, 683675-683675 (2021-06-29)
Growth Hormone (GH) under its human recombinant homologue (rhGH), may be abused by athletes to take advantage of its well-known anabolic and lipolytic properties; hence it is prohibited in sports by the World Anti-Doping Agency. Due to the rapid turnover
Catalytic mechanisms of enymatic glycosyl transfer
M.L. Sinnott
Chemical Reviews, 90, 1171-1202 (1990)
Artículos
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Ver todo
Protocolos
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Ver todo