EP5820760001
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-48-11, aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Productos recomendados
Características
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor (microtubes)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820760001 (Global)
Parámetros
13,000 rpm
19,803 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descripción general
- Features a QuickLock rotor lid for ergonomic lid locking.
- The aerosol-tight lock facilitates safe centrifugation of potentially hazardous materials.
- Made of anodized aluminum for high chemical resistance and to prevent corrosion.
- Both rotor and lid are autoclavable.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)