EP5427750002
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-16-17, aerosol-tight, to hold, 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with lid and wind shield
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
with lid and wind shield
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427750002 (Global)
Parámetros
14,200 rpm
21,190 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)