D5322
SigMatrix Serum diluent
Contains 6% recombinant human serum albumin
Sinónimos:
Recombinant HSA
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
6% SigMatrix Serum diluent,
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
descripción
Buffered Recombinant Human Serum Albumin
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.