48119-U
Kit variedad ProClin™
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
Sinónimos:
kit containing 5 mL of ProClin™ 150, 200, 300, and 950 each
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
Application
Legal Information
Disclaimer
Solo componentes del kit
- ProClin 150 5 mL
- ProClin 200 5 mL
- ProClin 300 5 mL
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 46885-UProClin 950 5 mLSDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.