Key Documents
CLS3924
Corning® 1 x 8 Stripwell Placas de 96 pocillos
high binding surface w/o lid, black
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.13
material
black bottom
flat bottom clear polystyrene (96-well)
sterility
non-sterile
feature
lid: no
skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 3924
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
black
binding type
high binding surface
General description
Las tiras Costar 1 x 8 vienen premontadas en un porta-tiras de 96 pocillos al estilo «caja de huevos». Las tiras sólo encajan en el soporte de una manera, lo que evita su orientación errónea. Si se necesita colocar una tapa, ésta se ajusta por las muescas al porta-tiras completamente ensamblado.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.