Documentos clave
CLS2592
Corning® 1 x 8 Stripwell Placas de 96 pocillos
high binding surface, clear
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
size:
96 wells
well volume:
360 μL
well working volume:
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
material
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2592
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
binding type
high binding surface
General description
Las tiras Costar 1 x 8 vienen premontadas en un porta-tiras de 96 pocillos al estilo «caja de huevos». Las tiras sólo encajan en el soporte de una manera, lo que evita su orientación errónea. Si se necesita colocar una tapa, ésta se ajusta por las muescas al porta-tiras completamente ensamblado.
Features and Benefits
  • Las placas Corning® Stripwell de 96 pocillos están diseñadas para una variedad de ensayos de laboratorio, como los inmunoanálisis.
  • Su gran superficie hidrófoba de adsorción es capaz de unirse al medio (>10kD) y a las biomoléculas grandes que poseen grupos iónicos o regiones hidrófobas, o ambos
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pradeep Ramalingam et al.
Nature communications, 11(1), 666-666 (2020-02-06)
Inflammatory signals arising from the microenvironment have emerged as critical regulators of hematopoietic stem cell (HSC) function during diverse processes including embryonic development, infectious diseases, and myelosuppressive injuries caused by irradiation and chemotherapy. However, the contributions of cellular subsets within