CLS3603
Microplaca de poliestireno negro Corning® de 96 pocillos
flat bottom clear, black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), sterile, lid
Sinónimos:
Microplacas de 96 pocillos, microplacas de 96 pocillos, placas de 96 pocillos, placas multipocillos 96
About This Item
Productos recomendados
material
black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays)
flat bottom clear
polystyrene
round clear wells
sterility
sterile
feature
lid
skirt
plate format: 96 well standard
packaging
case of 48
pkg of (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3603
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
black
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- Los fondos son un 60% más finos que los platos de poliestireno convencionales lo que produce una menor fluorescencia de fondo y permite lecturas de hasta sólo 340 nm
- Paredes opacas que evitan las interferencias entre pocillos
- Fondo del pocillo plano y ópticamente transparente, permite la visión directa al microscopio
- Puede utilizarse para instrumentos de lectura desde arriba y desde abajo
- Fondos planos con un volumen total de 360 μl
- Volúmenes de trabajo recomendados de 75 a 200 μl
- Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación
- Esterilizados mediante radiación gamma y con certificado de apirogenicidad
- En envases individuales