Documentos clave
CLS3422
Corning® Transwell® 24 well plates
8.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Sinónimos:
plaquitas para cultivo celular
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nombre del producto
Plaquitas para cultivo celular con membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 6.5 mm Transwell with 8.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Materiales
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 12
case of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 3422
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
volumen de trabajo plaquita
0.1 mL
membrana diám.
6.5 mm
tamaño
24 wells
superficie
0.33 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
0.6 mL
color
translucent
tamaño de poro
8.0 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
  • Membrana de policarbonato translúcida de 10 μm de grosor
  • Tratada para una fijación celular óptima
  • Doce (12) plaquitas empaquetadas en una placa de 24 pocillos, 4 placas por caja
  • La membrana debe teñirse para visibilidad de las células
  • Esterilizadas mediante radiación gamma
Las plaquitas para cultivo celular Transwell son cómodas unidades de soporte permeables y fáciles de utilizar para el estudio de líneas celulares tanto dependientes como independientes de anclaje. Se caracterizan por una membrana de policarbonato trasparente de 10 μm disponible en una variedad de tamaños de poro. Las plaquitas Transwell son tratadas para una fijación celular óptima Las células deben ser teñidas para poder visualizarse. La membrana de PC es compatible con la mayor parte de los fijadores y colorantes orgánicos.
Aplicación
Transwell se utilizó durante el ensayo en la cámara Boyden para separar células de los compartimientos superior e inferior.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Manisha H Shah et al.
Breast cancer research and treatment, 150(3), 523-534 (2015-03-22)
Reactive oxygen species (ROS) such as superoxide and hydrogen peroxide (H2O2) have been implicated in development and progression of breast cancer. In the present study, we have evaluated the effects of the superoxide dismutase (SOD) mimetic MnTmPyP and the SOD/catalase
BreAnne MacKenzie et al.
Respiratory research, 16, 83-83 (2015-07-04)
Recent clinical studies show that tyrosine kinase inhibitors slow the rate of lung function decline and decrease the number of acute exacerbations in patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF). However, in the murine bleomycin model of fibrosis, not all tyrosine
Victoria Vinader et al.
PloS one, 8(10), e78744-e78744 (2013-11-10)
Amongst the chemokine signalling axes involved in cancer, chemokine CXCL12 acting on chemokine receptor CXCR4 is particularly significant since it orchestrates migration of cancer cells in a tissue-specific metastatic process. High CXCR4 tumour expression is associated with poor prognosis of
James J Hoy et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(10), 13900-13917 (2020-08-25)
The PKA-inhibitor (PKI) family members PKIα, PKIβ, and PKIγ bind with high affinity to PKA and block its kinase activity, modulating the extent, and duration of PKA-mediated signaling events. While PKA is a well-known regulator of physiological and oncogenic events
Tiziano Bernasocchi et al.
Nature communications, 12(1), 734-734 (2021-02-04)
Driver genes with a mutually exclusive mutation pattern across tumor genomes are thought to have overlapping roles in tumorigenesis. In contrast, we show here that mutually exclusive prostate cancer driver alterations involving the ERG transcription factor and the ubiquitin ligase