Documentos clave
CLS3460
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Sinónimos:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Plaquitas para cultivo celular con membrana de poliéster Corning® Transwell®, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiales
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 12
case of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 3460
volumen de trabajo plaquita
0.5 mL
membrana diám.
12 mm
membrana grosor
10 μm
tamaño
12 wells
superficie
1.12 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
1.5 mL
color
clear
tamaño de poro
0.4 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
  • Membrana de poliéster transparente de 10μm de grosor
  • Tratada para una fijación celular óptima
  • 12 Plaquitas empaquetadas en una placa de 12 pocillos, 4 placas por caja
  • Excelente visibilidad bajo el microscopio de contraste de fase
  • Método de esterilización mediante radiación gamma
Las plaquitas para cultivo celular Transwell son cómodas unidades de soporte permeables y fáciles de utilizar para el estudio de líneas celulares tanto dependientes como independientes de anclaje. Se caracterizan por una membrana de poliéster trasparente microscópicamente fina, de 10 mm, que es tratada para un crecimiento y fijación óptimos de las células en cultivo de tejidos.
Proporcionan una excelente visibilidad celular bajo el microscopio de contraste de fase y permiten la evaluación de la viabilidad celular y de la formación de monocapas.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)