COLO 320 DMF
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93051118, human colon, Round & Refractile
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human colon
envase
tube of 5 μg 93051118-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93051118-1VL
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Round & Refractile
productos
Norepinephrine, epinephrine, serotonin, adrenocorticotropic, parathyroid hormones
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)