Merck
TRYPSEQ-RO
Roche
Tripsina de calidad de secuenciación
from bovine pancreas
Sinónimos:
tripsina
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
UNSPSC Code:
12352204
biological source
bovine pancreas
Quality Level
form
lyophilized (salt-free)
specific activity
≥80 units/mg protein
mol wt
Mr 23.5 kDa
packaging
pkg of 4 × 100 μg (11047841001)
pkg of 4 × 25 μg (11418475001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
La tripsina de calidad de secuenciación se aísla del páncreas bovino como una proteasa muy purificada y específica. La tripsina de calidad de secuenciación es una endopeptidasa de serina. Escinde específicamente los enlaces peptídico en el lado carboxílico de los aminoácidos básicos Arg y Lys. También se escinden los enlaces amida y éster de la Arg y la Lys.
Specificity
La especificidad de la tripsina de calidad de secuenciación se verifica con la cadena B de la insulina oxidada (insulina Box) como sustrato. Se incuban elevadas concentraciones de tripsina de grado de secuenciación (1 parte por peso de enzima con 18 partes por peso de insulina Box) durante 18 horas para detectar trazas de impurezas de quimiotripsina.
Especificidad (HPLC, con insulina Box):
Escisión después de 1 hora: ≥90 %
Productos de escisión inespecífica después de 18 horas: ≤10%
Application
La tripsina de grado de secuenciación se utiliza para digerir las proteínas en disolución, en geles o en membranas de transferencia.
La enzima se utiliza para dilucidar la estructura de proteínas, la determinación del mapa tríptico, análisis de huellas, análisis de secuencias y estudios de translocación. La tripsina de calidad de secuenciación genera glucopéptidos a partir de glucoproteínas purificadas y es adecuada para la digestión de proteínas en geles de poliacrilamida.
Quality
Pureza: Carece de impurezas que puedan interferir en la separación de los péptidos en HPLC de fase inversa.
Preparation Note
Estabilizadores: La tripsina es estable en 4 M.
Concentración de trabajo: de 1/100 a 1/20 de la proteína por peso (en disolución); 1-5 μg/100 μl (para digestión en gel)
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Una disolución de ácido trifluoroacético (TFA) al 0,01% (v/v) o de HCl 1 mM puede utilizarse como máximo durante una semana si se conserva entre 2 y 8 °C. Mediante incubación de proteínas en disolución a valores de pH entre neutros y ligeramente básicos puede producirse una autólisis parcial. Para esta aplicación, Roche recomienda tripsina modificada, calidad de secuenciación.
Reconstitution
Para estabilidad de la disolución es necesaria la reconstitución en ácido: Se recomiendan TFA al 0,01% (v/v), HCl 1 mM o ácido acético al 0,1%.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Saeedreza Vessal et al.
Journal of proteome research, 11(8), 4289-4307 (2012-07-07)
Protein expression patterns in imbibed seeds of three cultivars of chickpea (Cicer arietinum L.) with different rates of germination under limiting water supply in soil (>10% water holding capacity) were compared. A large number of soluble proteins expressed earlier and
Petra A Neff et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 8(14), 2133-2137 (2007-08-28)
A silicon-on-insulator (SOI) based thin film resistor is employed for the label-free determination of enzymatic activity. We demonstrate that enzymes, which cleave biological polyelectrolyte substrates, can be detected by the sensor. As an application, we consider the serine endopeptidase trypsin
Jesper V Olsen et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 3(6), 608-614 (2004-03-23)
Almost all large-scale projects in mass spectrometry-based proteomics use trypsin to convert protein mixtures into more readily analyzable peptide populations. When searching peptide fragmentation spectra against sequence databases, potentially matching peptide sequences can be required to conform to tryptic specificity