COLO 205 Cell Line human
87061208, human colon. Round, refractile cells in suspension. Some cuboidal morphology in monolayer.
Sinónimos:
COLO205 Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
COLO 205 Cell Line human, 87061208
origen biológico
human colon
descripción
Human Caucasian colon adenocarcinoma
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Hypertriploid modal no 71-78
morfología
Round and refractile cells in suspension. Some cuboidal cells in the monolayer
productos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)