Documentos clave
HMVII
92042701, human vagina, Epithelial
Sinónimos:
HMV-2 Cells, Human Melanoma Vagina-II Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
HMVII, 92042701
origen biológico
human vagina
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Melanin
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human vaginal maligant melanoma
Descripción línea celular
Established from a vaginal malignant melanoma of a 65 year-old female with blood type B. Cells produce melanin and can support the replication of influenza C virus.
Aplicación
Replication of influenza C virus
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8,14
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,17
Medio de cultivo
Ham′s F10 or RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)