Documentos clave
HeLa Ohio
84121901, human cervix, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
HeLa Ohio, 84121901, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 84121901, human cervix, Epithelial
origen biológico
human cervix
envase
tube of 5 μg 84121901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84121901-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Aneuploid
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human cervix carcinoma
Descripción línea celular
Derivative of parent HeLa line (Sigma catalogue no. 93021013).
Aplicación
Tumourigenicity and virus studies: poliovirus 1 and Ad 3
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)