Clone 707
86052101, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
Clone 707, 86052101
origen biológico
mouse blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse DBA/2 Friend leukaemic lymphoblast
Descripción línea celular
Produced by infecting a DBA/2 mouse with Friend leukaemia virus. Inducible haemoglobin synthesis by exposure to DMSO (reversible action); may represent the de-repression of leukaemic cells to permit their maturation.
Aplicación
Cloning and virus studies: Friend leukaemia virus
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Freeze in 10% Glycerol.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)