Documentos clave
HFFF2
86031405, human prostate (fetal), Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
HFFF2, 86031405
origen biológico
human prostate (fetal)
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian foetal foreskin fibroblast
Descripción línea celular
Derived from a 14-18 week old human foetus. The cells support growth of CMV and HSV. This cell line has a finite life span.
Aplicación
Virus studies: CMV and HSV
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)