THP 1 Cell Line human
88081201, human blood, Monocyte
Sinónimos:
O-THP-1 Cells, THP-1 Macrophages, THP-1 Monocytes, THP1 Cells, THPI Cells, Tohoku Hospital Pediatrics-1 Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
THP 1 Cell Line human, Leukemic monocyte, 88081201
origen biológico
human blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Monocyte
productos
Not specified
receptores
Fc, C3b
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
- bactericidal activity of moxifloxacin against Staphylococcus aureus
- the effect of lipopolysaccharide-mediated inflammatory response in murine versus human cell lines
- the effects of purine nucleosides on the in vitro growth of Cryptosporidium parvum
- the change in gene expression after infection with Mycobacterium tuberculosis
- the induction of cytokines in the cell line in presence of antigens obtained from Clostridium difficile
Perfil del ADN
CSF1PO: 11,13
D13S317: 13
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.