Documentos clave
CAR10
Sigma-Aldrich
Carbohydrates Kit
Sinónimos:
carbohydrate metabolites
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
CAR10 is a kit that contains a selection of 10 carbohydrates/sugars: Arabinose, Fructose, Galactose, Glucose, α-Lactose, Maltose, Mannose, Ribose, Sucrose and Xylose, which may be used for general research, as reagents or as reference compounds in analytical procedures.
Ligadura / enlace
Ten carbohydrates, 5 g of each
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • A3131D-(−)-Arabinose, ≥98% (GC)SDS
  • F0127D-(−)-Fructose, ≥99% (HPLC)SDS
  • G0750D-(+)-Galactose, ≥99% (HPLC)SDS
  • G8270D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)SDS
  • L3625α-Lactose monohydrate, ≥99% total lactose basis (GC)SDS
  • M5885D-(+)-Maltose monohydrate, from potato, ≥99% (HPLC)SDS
  • M2069D-(+)-Mannose, ≥99% (GC), woodSDS
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC)SDS
  • S9378Sucrose, ≥99.5% (GC)SDS
  • X1500D-(+)-Xylose, ≥99% (GC)SDS
Ver todo (10)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)