Merck
Bancos de metabolitos
Primer plano de multipipetas añadiendo muestras a la bandeja de pocillos profundos de un kit de banco de metabolitos con una disolución violeta en un laboratorio.
BANCOS Y MEZCLAS DE METABOLITOS
Las colecciones y las mezclas de metabolitos proporcionan una solución práctica para identificar cientos de metabolitos en pruebas y análisis metabolómicos, principalmente para la calificación y la cuantificación de metabolitos en MS y RMN, análisis celulares funcionales y cribado fenotípico. Nuestra cartera incluye:
  • Mezclas de patrones listas para usar para diversos fines experimentales, como la cuantificación, los estudios de metabolitos relacionados con enfermedades o muestras de control de calidad en LC-MS.
  • Bancos de metabolitos en placa IROA Technologies que contienen numerosas clases diversas de metabolitos, cada una colocada individualmente en una placa de 96 pocillos. Cada colección incluye un manual de usuario, un mapa de las placas y software MLSDiscoveryTM para la extracción, manipulación y almacenamiento de datos destinados a la construcción de bancos internos.
  • Bancos y kits de metabolitos de pequeño tamaño molecular que cubren las vías metabólicas fundamentales: un kit de la glucólisis/gluconeogénesis, un kit de las pentosas fosfato, un kit del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA) y un kit del ciclo de la urea.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
COLECCIÓN DE PATRONES DE METABOLITOS
Nuestra colección de bancos de metabolitos, suministrada por IROA Technologies, contiene una amplia gama de clases de metabolitos, cada una colocada individualmente en una placa de 96 pocillos. Estos compuestos de gran pureza (>95 %) se suministran en siete prácticas gradillas de polipropileno de placas de 96 pocillos, y cada pocillo contiene un peso seco de 5 μg. Los metabolitos pueden utilizarse como patrones e inyectarse individualmente o combinados, lo que permite analizar múltiples mezclas por inyección. 
Cada uno de los compuestos de las placas también pueden pedirse por separado para satisfacer mejor sus requisitos experimentales.
Loading
Kit de trabajo con extracto de levaduras TRUQUANT
El kit de trabajo con extracto de levaduras TruQuant es un sofisticado sistema de cuantificación diseñado para realizar mediciones biológicas simultáneas y precisas de varios cientos de compuestos bioquímicos en muestras biológicas pequeñas. El kit TruQuant combina una solución de software con un conjunto completo de más de 500 patrones internos complejos para abordar problemas relacionados con ineficiencias de ionización y efectos de matriz. Este enfoque permite la supresión de datos corregidos, garantiza la obtención de resultados cuantitativos uniformes en diferentes plataformas, facilita la identificación de compuestos validados y permite la garantía de calidad o control de calidad continuos de los instrumentos.