Merck
S9378
Sigma-Aldrich
Sacarosa
≥99.5% (GC)
Sinónimos:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopiranosil β-D-fructofuranósido, ββ-D-Fructofuranosil-α-D-glucopiranósido, D(+)-Sacarosa, Azúcar
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30
Beilstein/REAXYS Number:
90825
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biological source
sugar cane
assay
≥99.5% (GC)
form
crystals
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5 ppm heavy metals
color
white
useful pH range
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
absorption
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
application(s)
agriculture
foreign activity
RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
La sacarosa se ha utilizado:
  • en el cultivo y la regeneración vegetales
  • la crioconservación
  • combinaciones de imágenes cerebrales o corporales transparentes sin obstrucción, y análisis computacional (CUBIC)
Biochem/physiol Actions
La sacarosa, un disacárido no reductor, es abundante en los organismos fotosintéticos, como las plantas. Es el principal constituyente de las melazas. La sacarosa se utiliza en la industria alimentaria como azúcar líquido. Es componente también de productos alimenticios y bebidas. En las plantas superiores, la sacarosa participa en el crecimiento y el desarrollo. Es un macronutriente humano importante. La sacarosa se utiliza en los alimentos como edulcorante.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de disacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Transformation of nuclear and plastomic plant genomes by biolistic particle bombardment
Maenpaa P, et al.
Molecular Biotechnology, 13(1), 67-72 (1999)
High-resolution 3D imaging of whole organ after clearing: taking a new look at the zebrafish testis
Fretaud M, et al.
Scientific reports, 7(8), 43012-43012 (2017)
Conductometric biosensors
Biological Identification, 153-193 (2014)
Ovary and Ovulation: Fresh and cryopreserved ovarian tissue samples from donors with lymphoma transmit the cancer to graft recipients
Shaw J M, et al.
Human Reproduction, 11(8), 1668-1673 (1996)
Disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides
Carbohydrates: The Essential Molecules of Life, 321-341 (2009)