C8180
Cholera Toxin A Subunit from Vibrio cholerae
lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
composición
Protein, ~5% Lowry
disponibilidad
not available in Japan
impurezas
≤0.5% Cholera toxin B subunit (SDS-PAGE)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)