C5976
CL 316,243 hydrate
≥98% (HPLC), powder, β3 adrenoceptor agonist
Sinónimos:
Disodium 5-[(2R)-2-[[(2R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]-1,3-benzodioxole-2,2-dicarboxylate hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
CL 316,243 hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
emisor
Wyeth
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].C[C@H](Cc1ccc2OC(Oc2c1)(C([O-])=O)C([O-])=O)NC[C@H](O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C20H20ClNO7.2Na.H2O/c1-11(22-10-15(23)13-3-2-4-14(21)9-13)7-12-5-6-16-17(8-12)29-20(28-16,18(24)25)19(26)27;;;/h2-6,8-9,11,15,22-23H,7,10H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t11-,15+;;;/m1.../s1
Clave InChI
BFEWLXURNRQQLY-BELDDISZSA-L
Información sobre el gen
human ... ADRB3(155)
Aplicación
- as a β-agonists to inject mice and study its effect on the expression of mammalian major facilitator superfamily domain-containing protein (Mfsd2a)
- as an adrenergic agonist to stimulate adrenergic response in order to study the metabolic activity of brown, beige and white adipose tissues in mice
- as a β3-adrenergic agonist to inject mice for in vivo lipolytic challenge
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience