C2776
1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
organic cyanylating reagent
Sinónimos:
Cyanopyridinium Agent, CDAP
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)