71289
Acida sódica
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinónimos:
NaN3, Natrium azide
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (T)
Formulario
crystals
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pérdida
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
~10.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorción
cut-off at 276 nm in H2O at 1 M
cadena SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Clave InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- in flow cytometry buffer
- in bromodeoxyuridine (BrdU) labeling of synchronized hydroxyurea (HU)-arrested cells
- to immobilize worms
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Brain
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.