Merck
B8416
Sigma-Aldrich
Sulfato de bleomicina from Streptomyces verticillus
crystalline, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Blenoxano, Bleo, Blexano
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
Sulfato de bleomicina from Streptomyces verticillus, 1.5-2.0 units/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
form
powder or crystals
specific activity
1.5-2.0 units/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
InChI key
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
General description
El sulfato de bleomicina es un antibiótico antineoplásico aislado de Streptomyces verticillus. Se recomienda su uso como agente de cultivo celular a 10-100μg/ ml.
Estructura química: glucopéptido
Application
La bleomicina se utiliza en combinación con etopósido y cisplatino para tratar el cáncer testicular, de ovarios y de cuello uterino. Esta combinación se ha hecho popular como quimioterapia BEP y se ha demostrado como el régimen quimioterápico eficaz y más satisfactorio en los tumores de células germinales. Dado que es un citotóxico, se sabe que la bleomicina induce lesión endotelial en la vasculatura pulmonar lo que se conoce como lesión pulmonar inducida por bleomicina o neumonitis inducida por bleomicina (BIP). Los investigadores han utilizado esta propiedad de la bleomicina para inducir fibrosis pulmonar en modelos de rata y ratón.
Biochem/physiol Actions
El sulfato de bleomicina se une al ADN, provoca la escisión del ADN monocatenario en secuencias de bases específicas e inhibe la síntesis de ADN. Esta acción inhibidora requiere que la bleomicina se una al oxígeno y a un ion metálico. También puede escindir el ARN en menor grado pero con más selectividad. Actúa como inductor y regulador de la apoptosis e inhibe la angiogénesis tumoral.
Components
Este producto es una mezcla de antibióticos glucopeptídicos que contienen bleomicina A2 (70 %) y B2(30 %). Las bleomicinas difieren entre sí en la amina terminal y muestran actividad biológica variable.
Caution
Este producto debe conservarse a 2-8°C.
Preparation Note
El producto es soluble en agua a 20 mg/ml y es activo durante varios días. Una disolución de 2 unidades/ml en fosfato de potasio neutro 0,1 M debe utilizarse en 14 días. Una disolución es activa durante tres meses a 3 unidades/ml en disolución salina normal.
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado muy higroscópico
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Martin Toussaint et al.
Nature protocols, 1(4), 1922-1928 (2007-05-10)
Intracellular metabolites and environmental agents continuously challenge the structural integrity of DNA. In the yeast Saccharomyces cerevisiae, the complete collection of open reading frame deletion mutants, in combination with powerful screening methods, allows for the comprehensive analyses of cellular responses
Donald H Atha et al.
Journal of nucleic acids, 2020, 8810105-8810105 (2020-08-18)
To evaluate methods for analysis of genotoxic effects on mammalian cell lines, we tested the effect of three common genotoxic agents on Chinese hamster ovary (CHO) cells by single-cell gel electrophoresis (comet assay) and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS). Suspension-grown
Ian D Odell et al.
Science immunology, 7(78), eabq6691-eabq6691 (2022-12-10)
Immune cells are fundamental regulators of extracellular matrix (ECM) production by fibroblasts and have important roles in determining extent of fibrosis in response to inflammation. Although much is known about fibroblast signaling in fibrosis, the molecular signals between immune cells
Mate Maus et al.
Nature metabolism, 5(12), 2111-2130 (2023-12-15)
Fibrogenesis is part of a normal protective response to tissue injury that can become irreversible and progressive, leading to fatal diseases. Senescent cells are a main driver of fibrotic diseases through their secretome, known as senescence-associated secretory phenotype (SASP). Here
Markus Berger et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(17), 12723-12737 (2021-08-25)
Eukaryotes have evolved two major pathways to repair potentially lethal DNA double-strand breaks. Homologous recombination represents a precise, DNA-template-based mechanism available during the S and G2 cell cycle phase, whereas non-homologous end joining, which requires DNA-dependent protein kinase (DNA-PK), allows
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic