B5507
Sulfato de bleomicina from Streptomyces verticillus
crystalline, 1.5-2.0 U/mg
Sinónimos:
Blenoxano, Bleo, Blexano
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline
Nivel de calidad
actividad específica
1.5-2.0 U/mg
color
white to off-white
solubilidad
H2O: 20 mg/mL
trazas de catión
Cu: ≤0.10%
espectro de actividad antibiótica
fungi
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
Clave InChI
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
Descripción general
Aplicación
- to study the impact of telomere shortening in lung fibrosis[2]
- to induce lung injury and study its effect on CEACAM6 expression[3]
- as a DNA-alkylating agent to induce lung injury
- study its effect on CEACAM6 expression [4]
- to cause lung injury
- subsequent fibrosis in animals[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Componentes
Precaución
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.