B3523
Anticuerpo anti-IgG3−biotina humana, monoclonal de ratón antibody produced in mouse
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anticuerpo monoclonal anti-IgG3 humana
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
HP-6050, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:40,000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)