I9388
Monoclonal Anti-Human IgG1 (Fc specific) antibody produced in mouse
clone HP-6001, ascites fluid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
HP-6001, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
técnicas
indirect ELISA: 1:3,000
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Monoclonal Anti-Human IgG1 (Fc specific) antibody is specific for an epitope in the Fc region of human IgG1 and does not detect IgG2, IgG3, and IgG4. The association constant of this antibody with its ligand is estimated to be 1x(107) L/M. This product clone has been tested for specificity using various immunoassays in the IUIS/WHO study.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)