B3648
Anti-Human IgG4−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Human IgG4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
HP-6025, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:60,000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)