Documentos clave
AXYSCT15ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, sterile
Sinónimos:
Conical centrifuge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
esterilidad
sterile
envase
pack of 25 ea
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc SCT-15ML-25-S
Corning
Parámetros
12000 × g max. RCF
capacidad
15 mL
color
clear
Adaptador
cap (screw cap)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)